AG220
Choline Acetyltransferase, for Blocking AB143, AB144P Antibodies
Sinonimo/i:
ChAT
Scegli un formato
CHF 554.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 554.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
cell based assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Applicazioni
Enzyme is denatured by heat, but its activity level has not been determined. Residual activity may be present.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1