ACK5030GS
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit GST with 30kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
regenerated cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Pro
Parametri
10 mL sample volume
tecniche
buffer exchange: suitable
centrifugation: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling, concentration, enrichment)
L × diam.
12 cm (4.7 in.) × 2.97 cm
Superficie filtrante
1 cm2
Dimensione pori
30 kDa NMWCO
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C