ABT253
Anti-Periostin Antibody (C-term)
1 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Periostin, PN, Osteoblast-specific factor 2, OSF-2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POSTN(10631)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Periostin in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 2