ABT21
Anti-Amphiphysin II Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
bridging integrator 1, amphiphysin-like, box dependant MYC interacting protein 1, Amphiphysin II, Box-dependent myc-interacting protein 1, Amphiphysin-like protein
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AMPH(273)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Amphiphysin II in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1