SAB5600094
Anti-25-OH Vitamin D3 antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM3, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM3, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
tecniche
ELISA: 0.5-1.5 ng/mL
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3