ABS2210
Anti-ANO6/TMEM16F
Scegli un formato
CHF 150.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 150.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 55.73 and 106.26 kDa
observed mol wt ~58 and 110 kDa
Purificato mediante
(Unpurified)
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... ano6> Ano6(105722)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ANO6/TMEM16F in Mouse thymus tissue lysate.
Tested Applicaitons
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ANO6/TMEM16F in Western Blotting applications (Wu, N., et. al. (2020). Cell Rep. 30(4):1129-1140.e5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1