Documenti fondamentali
SAB2106688
Sigma-Aldrich
Anti-ANO6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
CHF 465.00
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 465.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
106 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANO6(196527)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to a region of Mouse
Azioni biochim/fisiol
Ano6 may act as a calcium-activated chloride channel By similarity. It is essential for calcium-dependent exposure of phosphatidylserine on the surface of activated platelets, a process necessary to trigger the clotting system.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: SVFIVFSTTLPKNPNGTDPIQKYLTPQMATSITASIISFIIIMILNTIYE
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)