ABS1506
Anti-phospho-SIN1 (Thr398)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1, TORC2 subunit MAPKAP1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, SAPK-interacting protein 1, mSIN1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr398)
Informazioni sul gene
human ... MAPKAP1(79109)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-SIN1 (Thr398) in lysate from L6 cells treated with IGF-1.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1