ABN2242
Anti-Vangl2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Vang-like protein 2 (UniProt: Q9ULK5, also known as Loop-tail protein 1 homolog, Strabismus 1, Van Gogh-like protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VANGL2(57216)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Vangl2 in human tonsil and mouse embryonic spinal cord tissue sections.
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Vangl2 in HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1