ABT119
Anti-CELSR1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1, Cadherin family member 9, Flamingo homolog 2, hFmi2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CELSR1(9620)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected CELSR1 in neurons of rat cortex tissue and in Purkinje cells and cells within the granular layer of rat cerebellum tissue.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CELSR1 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
An uncharacterized band at ~54 kDa may be observed in some cell lysates.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1