444143
MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic
The MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic, also referenced under CAS 548472-68-0, controls the biological activity of MDM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic, MDM2 Inhibitor IV
Saggio
≥98% (TLC and HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)
BDUHCSBCVGXTJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MDM2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
WGK 3