ABE30
Anti-RNA polymerase II subunit B1 Antibody, clone 4F8
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR2B(5431)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II subunit B1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa nuclear extract
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1