Documenti fondamentali
17-10264
Sigma-Aldrich
Set ChIPAb+ JHDM1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
JMJD, Lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, Protein containing CXXC domain 2, Ju
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
horse, mouse, pig, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
ChIPAb+
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... KDM2B(84678)
Descrizione generale
JHDM1B (jumonji domain-containing histone demethylation protein 1B o proteina 1B di demetilazione istonica contenente il dominio jumonji) e KDM2B. Per via della presenza di un motivo F-box, questa proteina è anche nota con il nome FBXL 10 (F-box/LRR-repeat protein 10). Questa proteina agisce come una demetilasi istonica per la lisina 36 dell'istone H3 e induce la demetilazione preferenziale della lisina 3 dimetilata, ma ha un'attività scarsa o nulla sulla lisina 36 dell'istone H3 mono- e trimetilata.
Tutti gli anticorpi ChIPAb+ vengono singolarmente convalidati per confermare la precipitazione della cromatina, ogni lotto, sempre. Il set di anticorpi ChIPAb+ include primer di controllo (ogni lotto testato mediante qPCR) per convalidare biologicamente i tuoi risultati di IP in un contesto locus-specifico. Per permettere ai ricercatori di convalidare i protocolli di ChIP quando usano i nostri anticorpi nel loro specifico contesto cromatinico, si forniscono anche il protocollo della qPCR e le sequenze dei primer. Ogni set include anche un anticorpo di controllo negativo per verificare la specificità della reazione di ChIP.
Il set ChIPAb+JHDM1B include l′anticorpo anti-JHDM1B, IgG di coniglio normale e i primer di controllo che amplificano una regione di 110 pb dei primer per ChIP specifici per la β-globina umana. L′anticorpo anti-JHDM1B e i controlli negativi sono forniti in un formato di reazione "per ChIP" scalabile e si possono usare per convalidare funzionalmente la precipitazione della cromatina associata a JHDM1B.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina JHDM1B umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina:
dati ottenuti con un lotto rappresentativo.
La cromatina sonicata preparata da cellule HeLa (equivalenti a 1 X 10E6 cellule/IP) è stata immunoprecipitata usando 2 µL di IgG di coniglio normale o l′anticorpo anti-JHDM1B e il kit Magna ChIP A (N° Cat. 17-610). La riuscita dell′immunoprecipitazione dei frammenti di DNA associati a JHDM1B è stata confermata mediante qPCR utilizzando i primer per ChIP specifici per il promotore della β-globina umana come locus positivo e i primer specifici per il promotore della β-actina come locus negativo (Figura 2). I dati sono presentati come input percentuale di ciascun campione IP rispetto all′input di cromatina per ciascun amplicone e campione CHIP come indicato.
Per la descrizione dell'esperimento, consultare il protocollo del kit EZ-Magna ChIP A (N° Cat. 17-408) o EZ-ChIP (N° Cat. 17-371).
Saggio di Western blotting:
dati ottenuti da un lotto rappresentativo.
L'estratto nucleare di cellule HeLa è stato incubato con l'anticorpo anti-JHDM1B (1 µg/mL). Le proteine sono state visualizzate mediante un anticorpo secondario costituito da IgG di asino anti-coniglio coniugate con HRP e un sistema di rivelazione per chemiluminescenza.
La freccia indica la proteina JHDM1B (~165 kDa) (Figura 3). In alcuni lisati, a ~109 kDa compare una banda non caratterizzata.
Saggio immunocitochimico:
dati ottenuti con un lotto rappresentativo.
Analisi al microscopio confocale a fluorescenza di cellule NIH/3T3 e HeLa incubate con l'anticorpo anti-JHDM1B (rosso). I filamenti di actina sono stati marcati con il colorante AlexaFluor 488-falloidina (verde). Il nucleo è colorato con DAPI (blu). Questo anticorpo colora positivamente il nucleo (Figura 4).
Questa pratica combinazione di anticorpo ChIPAb+JHDM1B convalidato & set di primer include l′anticorpo e gli specifici primer di controllo per la PCR.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Confezionamento
25 analisi per set. Uso raccomandato: 1,4 μg (2 μL) di anticorpo per ciascuna immunoprecipitazione cromatinica (a seconda del contesto biologico).
Qualità
Immunoprecipitazione della cromatina:
dati ottenuti da un lotto rappresentativo.
La cromatina sonicata preparata da cellule HeLa (equivalenti a 1 X 10E6 cellule/IP) è stata immunoprecipitata usando 2 µL di IgG di coniglio normale o di anticorpo anti-JHDM1B e il kit Magna ChIP® A (N° Cat. 17-610). La riuscita dell′immunoprecipitazione dei frammenti di DNA associati a JHDM1B è stata confermata mediante qPCR utilizzando i primer per ChIP specifici per il promotore della β-globina umana (Figura 1).
Per la descrizione dell'esperimento, consultare il protocollo del kit EZ-Magna ChIP A (N° Cat. 17-408) o EZ-ChIP (N° Cat. 17-371).
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~165 kDa. In alcuni lisati si può osservare una banda di peso molecolare inferiore non caratterizzata.
Stato fisico
Componenti:
anti-JHDM1B (policlonale di coniglio). Una microprovetta contenente 50 µL di IgG policlonali purificate di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%, prima dell′aggiunta di glicerolo portato al 30%. Conservare a -20 °C.
Concentrazione: 0,7 mg/mL
IgG di coniglio normale. Una microprovetta contenente 125 µg di IgG di coniglio in 125 µL di tampone per la conservazione contenente azoturo di sodio 0,05%. Conservare a -20°C.
Primer per ChIP specifici per il promotore della β-globina umana. Una microprovetta contenente 75 μL di ciascuno dei primer (5 μM) specifici per il promotore della β-globina umana. Conservare a -20 °C.
FOR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20 °C dalla data di ricevimento. Raccomandazioni per la manipolazione: Dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
N.B.: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Include IgG di coniglio normale e i primer specifici per il promotore della β-globina umana.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Lidia Chellini et al.
Oncogene, 43(4), 225-234 (2023-11-29)
Ewing sarcomas (ES) are aggressive paediatric tumours of bone and soft tissues. Resistance to chemotherapy and high propensity to metastasize remain the main causes of treatment failure. Thus, identifying novel targets for alternative therapeutic approaches is urgently needed. DNA/RNA helicases
Shuanghong Zhu et al.
Science advances, 10(16), eadi1782-eadi1782 (2024-04-17)
Mutant isocitrate dehydrogenases (IDHs) produce R-2-hydroxyglutarate (R-2HG), which inhibits the growth of most acute myeloid leukemia (AML) cells. Here, we showed that necroptosis, a form of programmed cell death, contributed to the antileukemia activity of R-2HG. Mechanistically, R-2HG competitively inhibited
Polycomb group and SCF ubiquitin ligases are found in a novel BCOR complex that is recruited to BCL6 targets.
Gearhart, MD; Corcoran, CM; Wamstad, JA; Bardwell, VJ
Molecular and cellular biology null
Eva J Schaefer et al.
Blood cancer discovery, 3(2), 116-135 (2022-01-12)
Polycomb repressive epigenetic complexes are recurrently dysregulated in cancer. Unlike polycomb repressive complex 2 (PRC2), the role of PRC1 in oncogenesis and therapy resistance is not well-defined. Here, we demonstrate that highly recurrent mutations of the PRC1 subunits BCOR and
IPO8 and FBXL10: new reference genes for gene expression studies in human adipose tissue.
Hurtado del Pozo, C; Calvo, RM; Vesperinas-Garcia, G; Gomez-Ambrosi, J; Fruhbeck et al.
Obesity (Silver Spring, Md.) null