Documenti fondamentali
MABT913
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-citocheratina 19, clone TROMA-3
clone TROMA-3, from rat
Sinonimo/i:
Keratin, type I cytoskeletal 19, CK-19, Keratin-19, K19
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TROMA-3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
Categorie correlate
Descrizione generale
Cheratina 19, citoscheletrica di tipo I (UniProt: P19001; chiamata anche Cytokeratin-19, CK-19, Keratin-19, K19) è codificata dal gene Krt19 (noto anche come Krt1-19) (Gene ID: 16669), nelle specie murine. CK-19 appartiene alla famiglia delle proteine dei filamenti intermedi (IF) ma differisce dalle altre proteine IF per la mancanza del dominio C-terminale. Circa 20 diverse citocheratine sono state descritte essere presenti negli animali superiori in combinazioni variabili durante i vari stadi dello sviluppo. La CK-19 è normalmente espressa nella mucosa del tratto gastroenteropancreatico ed epatobiliare. È espressa durante lo sviluppo embrionale e i livelli di espressione più elevati si osservano a 8,5 giorni post coitum. La sua espressione diminuisce entro il giorno 11,5 per aumentare nuovamente entro il giorno 17,5 post coitum. E′ stato osservato che la CK-19 è coinvolta nell'organizzazione delle miofibrille e, insieme alla cheratina 8, aiuta a collegare l'apparato contrattile alla distrofina a livello dei costameri della muscolatura striata. E′ stato dimostrato che CK-19 rappresenta un fattore prognostico indipendente per i tumori neuroendocrini del pancreas, in particolare per i tumori insulino-negativi. È stato scoperto che il clone TROMA 3 colora le cellule TDM.1 di coriocarcinoma, una sottopopolazione di cellule F9 e PCC3/ND1 indotte dall'acido retinoico e le cellule 1246 cellule trattate con 5-azacitidina.
Specificità
Il clone TROMA-3 rileva la citocheratina 19 nelle cellule umane e murine.
Immunogeno
Filamenti intermedi purificati dalla linea cellulare di tumore trofoblastico DM1.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:250 di un lotto rappresentativo ha rilevato la citocheratina 19 nel tessuto polmonare del topo.
Analisi di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato la citocheratina 19 in analisi di Western blotting (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Analisi di microscopia elettronica: un lotto rappresentativo ha rilevato la citocheratina 19 in microscopia elettronica (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Analisi di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha rilevato la citocheratina 19 in immunofluorescenza (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato la citocheratina 19 in immunoistochimica (Takase, H.M., et. al. (2013). Genes Dev. 27(2):169-81).
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha rilevato la citocheratina 19 in saggi di immunoprecipitazione (Ichinose, Y., et. al. (1990). Biochem Biophys Res Commun. 167(2):644-7).
Anti-citocheratina 19, clone TROMA-3, Cat. No. MABT913, è un anticorpo monoclonale di ratto che rileva la cheratina 19 citoscheletrica di tipo I ed è testato per l'uso in microscopia elettronica, immunofluorescenza, immunoistochimica (paraffina), immunoprecipitazione e Western blotting.
Qualità
Valutato mediante Western blotting su lisati di cellule MCF-7.
Analisi con metodica Western blotting: 0,5 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato la citocheratina 19 in 10 µg di lisato di cellule MCF-7.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~44 kDa; 44,54 kDa calcolati. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificata
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ana Caroline Costa-da-Silva et al.
iScience, 25(1), 103592-103592 (2022-01-11)
Chronic graft-versus-host disease (cGVHD) targets include the oral mucosa and salivary glands after allogeneic hematopoietic stem cell transplant (HSCT). Without incisional biopsy, no diagnostic test exists to confirm oral cGVHD. Consequently, therapy is often withheld until severe manifestations develop. This
Romina Lasagni Vitar et al.
Stem cell reports, 17(4), 849-863 (2022-03-26)
Severe ocular surface diseases can lead to limbal stem cell deficiency (LSCD), which is accompanied by defective healing. We aimed to evaluate the role of the substance P (SP)/neurokinin-1 receptor (NK1R) pathway in corneal epithelium wound healing in a pre-clinical
Rebecca Marcus et al.
Cancers, 13(22) (2021-11-28)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is a primary biliary malignancy that harbors a dismal prognosis. Oncogenic mutations of KRAS and loss-of-function mutations of BRCA1-associated protein 1 (BAP1) have been identified as recurrent somatic alterations in ICC. However, an autochthonous genetically engineered mouse
Takashi Kato et al.
Biochemical and biophysical research communications, 549, 83-90 (2021-03-06)
PTEN and p53 are highly mutated in many cancers. These two tumor suppressors have critical functions in the nucleus, such as DNA repair, cell cycle progression, and genome maintenance. However, the in vivo functional relationship of nuclear PTEN and p53 is
Andrea Costamagna et al.
Gastroenterology, 162(4), 1242-1255 (2021-12-20)
Acinar to ductal metaplasia is the prerequisite for the initiation of Kras-driven pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), and candidate genes regulating this process are emerging from genome-wide association studies. The adaptor protein p130Cas emerged as a potential PDAC susceptibility gene and