ABE203
Anti-JARID1D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D, Jumonji/ARID domain-containing protein 1D, Protein SmcY
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM5D(8284)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated JARID1D in human testis tissue lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected JARID1D in 10 µg of human testis tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human testis tissue lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1