Documenti fondamentali
ABC929
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
Scegli un formato
100 μL
CHF 449.00
CHF 449.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1125
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 449.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1125
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-LC3-I/II, from rabbit, purified by affinity chromatography
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La proteina LC3A associata ai microtubuli rappresenta quasi la metà di tutte le proteine associate ai microtubuli che co-purificano con i microtubuli cerebrali. LC3A si compone di una catena pesante e di più subunità di catene leggere. L'apparato molecolare necessario per l'autofagia è altamente conservato in tutti gli eucarioti, come evidenziato dall'alto grado di conservazione delle proteine coinvolte nella formazione delle membrane degli autofagosomi. Di recente, è stato evidenziato come sia la proteina Apg8p di lievito che la sua omologa LC3-II umana nella loro forma modificata siano costituenti essenziali della membrana autofagosomica. Inoltre, entrambe le proteine, di lievito e umana, sono presenti in due forme modificate, risultato di una serie di modificazioni post-traduzionali, come per esempio una cruciale scissione C-terminale dopo un residuo di Gly conservato. La forma più piccola modificata è associata alle membrane degli autofagosomi. I risultati hanno identificato una diversa regolazione delle tre isoforme umane di LCR-II, implicandone una possibile funzione fisiologica differenziata. In svariati tipi di cellule sono state prodotte post-traduzionalmente due forme di LC3A, denominate LC3-I e -II. LC3-I è presente nel citosol, mentre LC3-II è legata a membrana. LC3-II è la prima proteina di mammifero identificata che si associa specificamente alle membrane degli autofagosomi.
Specificità
Questo anticorpo rivela sia la proteina LC3-I non lipidata (non autofagica) che la proteina LC3-II lipidata (autofagica) in condizioni di autofagia.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alle proteine LC3-I/II umane.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Immunocitochimica: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rilevato la proteina LC3 in cellule HeLa deprivate di siero e trattate con clorochina. Si osserva una distribuzione puntiforme, che segnala condizioni di autofagia all'interno della cellula.
Questo anticorpo anti-LC3-I/II è convalidato per l′uso in Western blotting e immunocitochimica per la rivelazione di LC3-I/II.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa deprivate di siero e trattate con clorochina.
Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato le proteine LC3-I (non lipidata) e LC3-II (lipidata) in 10 µg di lisato di cellule HeLa deprivate di siero e trattate con clorochina.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~17/14 kDa
Linkage
Sostituisce: MABC177; MABC176
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità con l′antigene
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Pengzhi Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 21(5), 440-440 (2021-03-23)
In the pathogenesis of diabetic cataract, high glucose levels induce oxidative damage in human lens epithelial cells (HLECs). Resveratrol has been demonstrated to be a potent antioxidant in various disease conditions; however, limited information is available on its effects on
Zhewen Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(3), 3012-3019 (2018-02-20)
The aim of the present study was to investigate the crosstalk between resveratrol (Res)-induced autophagy and apoptosis, and the molecular pathway by which autophagy leads to apoptotic death in drug-resistant K562/ADM leukemia cells. The viability of K562/ADM cells was determined
Jin Wang et al.
International journal of oncology, 58(1), 70-82 (2020-12-29)
W922, a novel PI3K/Akt/mTOR pathway inhibitor, exhibits efficient anti‑tumor effects on HCT116, MCF‑7 and A549 human cancer cells compared with other synthesized compounds. The present study aimed to investigate its anti‑tumor effects on colorectal cancer cells. A total, of seven
Ling Feng et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(19), 9319-9330 (2021-09-14)
Long non-coding RNA DLX6 antisense RNA 1 (DLX6-AS1) lists a critical position in thyroid carcinoma (TC) development. However, the overall comprehension about DLX6-AS1, microRNA (miR)-193b-3p and homeobox A1 (HOXA1) in TC is not thoroughly enough. Concerning to this, this work
Xiaoyun Wang et al.
International journal of oncology, 59(6) (2021-11-16)
Previous studies have showed that proteasome activator complex subunit 2 (PSME2) may play a role in some types of cancer. However, the involvement of PSME2 in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) remains unknown. The aim of the present study was
Articoli
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.