ABC350
Anti-CIDE-A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cell death activator CIDE-A, Cell death-inducing DFFA-like effector A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cidea(12683)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected CIDE-A in mouse heart tissue.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CIDE-A in 15 µg of mouse heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse heart tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2