ABC331
Anti-PALB2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Partner and localizer of BRCA2, FANCN
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PALB2(79728)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PALB2 in 15 µg of SK-N-SH cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2