Documenti fondamentali
403393
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
97%
Sinonimo/i:
Ni(TMHD)2
Scegli un formato
1 G
CHF 78.90
CHF 78.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 78.90
About This Item
Formula condensata:
Ni(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 78.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
Punto di fusione
219-223 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Ni]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ni/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
PIIJAZNTPALBJL-ORWWTJHYSA-L
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)