AB5663P
Anti-Histamine Receptor 4 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
H4R
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRH4(59340)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well (Catalog number AG217).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2