870110O
Avanti
Triolein (18:1 TG)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2,3-tri-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870110O-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
neutral lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
626.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
330.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)