AB3403-I
Anti-Beta Galactosidase Antibody, E. coli
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Beta-galactosidase, Acid beta-galactosidase, Lactase, Elastin receptor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
bacteria
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Beta Galactosidase in 10 µg TOP10/PCU19 E. Coli lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1