AB3276
Anti-Aquaporin 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
AQP3, GLIP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AQP3(360)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The epitope specific for Aquaporin 3 is highly homologous in human and sheep (15/18). Reactivity with other species has not yet been tested.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry on mouse kidney sections.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). Reconstitute with 100 μL of deionized water. For negative control, preincubate 1 μg of purified peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3