SAB5200111
Anti-AQP3 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AQP3, Anti-Aquaporin 3, Anti-Aquaporin 3 (GIL blood group), Anti-GIL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 31.5 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Aqp3(65133)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1