AB3150
Anti-Fractin Antibody, CT
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
32 kDa Fragment of beta-Actin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot: 1:1000-1:4000 for incubation overnight at 4°C. Recommended antibody dilution buffer: TBS with 3% BSA and 0.05% Tween 20, pH 7.4
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Staurosporin treated neuronal cultures.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1