Documenti fondamentali
SAB5700892
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1033
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1033
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
4 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TYRO3(7301)
Descrizione generale
The gene is part of a 3-member transmembrane receptor kinase receptor family with a processed pseudogene distal on chromosome 15. The encoded protein is activated by the products of the growth arrest-specific gene 6 and protein S genes and is involved in controlling cell survival and proliferation, spermatogenesis, immunoregulation and phagocytosis. The encoded protein has also been identified as a cell entry factor for Ebola and Marburg viruses. [provided by RefSeq, May 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human TYRO3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)