Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse
Application:
IHC, WB
Citations:
10
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Anticorpo anti-tirosina idrossilasi, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La tirosina idrossilasi svolge un ruolo importante nella fisiologia dei neuroni adrenergici. È il primo enzima coinvolto nella biosintesi delle catecolamine dopamina e noradrenalina a partire dalla tirosina e quello che ne limita la velocità. La TH è dunque un utile marcatore dei neuroni dopaminergici e noradrenergici. L′attività enzimatica della TH necessita di ioni ferrosi come cofattori e si ritiene che sia regolata dalla fosforilazione. Sono state identificate almeno quattro isoforme di TH umana, derivate da splicing alternativi.
~58 kDa
Immunogen
Epitopo: C-terminale
Proteina ricombinante
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Neuroscienze
Immunoistochimica: sono state usate diluizioni di lavoro 1:100 su cervello di ratto e di topo (tessuto incluso in paraffina).
L′anticorpo anti-tirosina idrossilasi consente di rilevare i livelli di questo enzima; è stato descritto in letteratura e convalidato per l′impiego in IH(P) e WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Neurotrasmettitori & recettori
Biochem/physiol Actions
Il prodotto # Cat. AB9983 riconosce la regione C-terminale della tirosina idrossilasi
La reattività con altre specie non è stata determinata.
Physical form
Formato: purificato
Purificato per affinità con l′antigene
Purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio allo 0,05%.
Preparation Note
A 2-8 ºC stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cervello di ratto
Lisato di cervello di ratto
Other Notes
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-tirosina idrossilasi
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?