8.57013
Oxidizing Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Sinonimo/i:
0.02M Iodine in THF : Pyridine : Water 69/22/11 (w/w/w), Novabiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
215 °C (THF)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Temp. transizione
flash point -21.5 °C (THF)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
- 857013.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
- 857013.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.7 °F - (THF)
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.5 °C - (THF)