Documenti fondamentali
8.56076
Sigma-Aldrich
H-Ile-Sulfamylbutyryl NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
Scegli un formato
5 G
CHF 1’050.00
CHF 1’050.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 1’050.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 1’050.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pre-loaded safety-catch resin for synthesis of C-terminally modified isoleucine peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by methylation using TMS-diazomethane.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-3727
Risultati analitici
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is amino PEG-PS-polymer (90 µm)
Note legali
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1