Vai a
8.55137
PAL-NovaSyn TG resin
Novabiochem®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
PAL-NovaSyn TG resin consists of Barany′s aminomethyl-dimethoxyphenoxyvaleric acid linker [1] attached to NovaSyn TG resin. The amino group of this linker can be easily acylated under standard coupling conditions. Following peptide assembly, treatment with 95% TFA containing scavengers releases the desired peptide amide. Studies have shown the acid sensitivity of this linker to be around twice that of the Rink amide linker [2]. There is some evidence to suggest that PAL resins give greater yields in microwave assisted synthesis.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer metrix is copoly (styrene - 1% DVB), 100 - 200 mesh.
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)