Documenti fondamentali
8.51210
Sigma-Aldrich
1-Acetylimidazole
Novabiochem®
Sinonimo/i:
1-Acetylimidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Numero indice EU:
219-577-7
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
99-105 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]1(cncc1)C(=O)C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reagent for acetylation of amines under mild conditions.
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Colour (visual): white to off white
Assay (HCIO4): ≥ 97.5 %
Assay (GG, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 105 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3