916803
1 M Biphenyl in THF
a precursor solution to prepare the prelithiation/presodiation reagent for disordered carbon, SiO, Sn, Sb, P, and S electrodes
Stato
liquid
Concentrazione
1 M
Impurezze
≤1000 ppm H2O
applicazioni
battery manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c2(ccccc2)c1ccccc1
InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Step 1 Preparation of Prelithiation/presodiation reagent
To prepare 1 M Li-Bp/THF reagent, > 0.07 g of Li metal is added into every 10 ml of 1 M BP/THF solution
To prepare 1 M Na-Bp/THF reagent, > 0.23 g of Na metal is added into every 10 ml of 1 M BP/THF solution
- Step 2 Prelithiation/presodiation of electrodes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)