8.51060
4-Methyltrityl chloride
Novabiochem®
Sinonimo/i:
4-Methyltrityl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C20H17Cl/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(21,17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
VUTZFAOGDXUYEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The product number for this product was previously 01-63-0044.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 95 %
Purity (DC(013B)): ≥ 95 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3