Documenti fondamentali
8.52266
Sigma-Aldrich
Fmoc-hCys(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-hCys(Trt)-OH, Fmoc-S-trityl-L-homocysteine
Scegli un formato
1 G
CHF 297.00
5 G
CHF 1’170.00
CHF 297.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 297.00
5 G
CHF 1’170.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H33NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
599.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 297.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
thiol
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
S(CC[C@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H33NO4S/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
FKBGJLDYRSFHBT-DHUJRADRSA-N
Descrizione generale
Fmoc-homoCys(Trt)-OH is a useful tool for the introduction of homocysteine during Fmoc SPPS. It can be used in exactly the same manner as Fmoc-Cys(Trt)-OH.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1