Documenti fondamentali
8.43954
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
for synthesis
Sinonimo/i:
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H18LiNSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
223-725-6
Stato
solid
P. ebollizione
114-116 °C/1013 hPa
Punto di fusione
71 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup