Documenti fondamentali
8.41843
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H20N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-878-5
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
166-167 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 46 °C
Densità
0.792 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3/p+2
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-P
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.794
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup