8.40074
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride, N-Methoxymethanamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
110-116 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3