Documenti fondamentali
8.40056
Sigma-Aldrich
4,4′-Difluorodiphenylmethane
for synthesis
Sinonimo/i:
4,4′-Difluorodiphenylmethane, Bis(4-fluorophenyl)methane
Scegli un formato
10 G
CHF 39.50
CHF 39.50
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 39.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
207-274-2
NACRES:
NA.22
CHF 39.50
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
P. ebollizione
265 °C
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)F
InChI
1S/C13H10F2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
DXQVFHQUHOFROC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
4,4′-Difluorodiphenylmethane for synthesis. CAS 457-68-1, molar mass 204.22 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.157 - 1.161Identity (IR)passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3