Documenti fondamentali
F15145
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
99%
Sinonimo/i:
4,4′-Difluorodiphenyl sulfone, 4-Fluorophenyl sulfone
Scegli un formato
25 G
CHF 158.00
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 158.00
About This Item
Formula condensata:
(FC6H4)2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.25
Beilstein:
1970911
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Yi-Fan Zhao et al.
Journal of colloid and interface science, 448, 380-388 (2015-03-11)
Here we describe the development of versatile antifouling polyethersulfone (PES) filtration membranes modified via surface grafting of zwitterionic polymers from a reactive amphiphilic copolymer additive. Amphiphilic polyethersulfone-block-poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PES-b-PHEMA) was beforehand designed and used as the blending additive of PES