Documenti fondamentali
8.22260
Sigma-Aldrich
Acido succinico
for synthesis
Sinonimo/i:
Acido butandioico
Scegli un formato
250 G
CHF 36.50
1 KG
CHF 69.80
50 KG
CHF 1’750.00
CHF 36.50
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 36.50
1 KG
CHF 69.80
50 KG
CHF 1’750.00
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.09
Beilstein:
1754069
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-740-4
NACRES:
NA.22
CHF 36.50
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
470 °C
Potenza
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 206 °C
Solubilità
water: 58 g/L at 20 °C
Densità
1.56 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
940 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 184 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Acido succinico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1418
Acido succinico
Acido succinico purum p.a., ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
14080
Acido succinico
Acido succinico puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
14079
Acido succinico
Glutaric acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00295
Glutaric acid
Acido sebacico ≥95.0% (GC)
Sigma-Aldrich
84809
Acido sebacico
Acido succinico certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
49893
Acido succinico
Adipic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18650
Adipic acid