Documenti fondamentali
797987
Sigma-Aldrich
Acido succinico
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido butandioico
Scegli un formato
100 G
CHF 61.30
500 G
CHF 169.00
1 KG
CHF 273.00
CHF 61.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 61.30
500 G
CHF 169.00
1 KG
CHF 273.00
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.09
Beilstein:
1754069
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 61.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤0.001% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
P. ebollizione
235 °C (lit.)
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Succinic acid, also referred to as butanedioic acid, is an organic acid, which can be synthesized by various microorganisms from different carbon sources. Succinic acid has a wide range of applications in agricultural, food and pharmaceutical industries. It is also utilized as a raw material in the industrial chemical synthesis of numerous chemicals including adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts and γ-butyrolactone. In addition, succinic acid can also be used in the synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS), polyamides and green solvents.[1]
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Production of succinic acid by bacterial fermentation
Hyohak Song a, Sang Yup Lee
Enz. Microbiol. Technol., 39, 352-361 (2006)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.