Documenti fondamentali
8.00295
Sigma-Aldrich
Glutaric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Glutaric acid, Pentanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
HOOC(CH2)3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-817-2
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
≥99.0% (acidimetric)
Tensione di vapore
0.022 hPa ( 18.5 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
powder
P. ebollizione
302-304 °C/1013 hPa (slow decomposition)
Punto di fusione
97.5-98 °C
Temp. transizione
flash point 200 °C (DIN 51758)
Densità
1.43 g/cm3 at 15 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): conforms
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido succinico BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S3674
Acido succinico