Key Documents
8.22112
Sigma-Aldrich
1-Octadecene
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Octadecene, 1-Octadecylene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
204-012-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥91.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
3.6 cSt(40 °C)
P. eboll.
315 °C/1013 hPa
Punto di fusione
17-18 °C
Temp. transizione
flash point 154 °C
Densità
0.79 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Chromatographic applications: 1-Octadecene is utilized in the design of smart temperature-sensitive terpolymeric hydrogels for diverse applications in liquid chromatography, enhancing phase separation and analytical performance (Zhao et al., 2024).
  • Enhancement of optical materials: Used in the stabilization of perovskite nanocrystals, 1-Octadecene contributes to significant improvements in the optical performance of these materials, relevant in display technology and photovoltaics (Bommireddy et al., 2024).
  • Quantum dot synthesis: The compound facilitates the synthesis of CdSe quantum dots for polymer optical fiber technology, showing its critical role in the development of advanced optical materials (Kiczor and Mergo, 2023).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7