109746
1-Chloroheptane
99%
Sinonimo/i:
Heptyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
159-161 °C (lit.)
Punto di fusione
−69 °C (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCl
InChI
1S/C7H15Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
DZMDPHNGKBEVRE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup