Documenti fondamentali
8.21718
Sigma-Aldrich
Butyronitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Butyronitrile, Propyl cyanide, Butyric acid nitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
203-700-6
Tensione di vapore
19.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
488 °C
Potenza
50-100 mg/kg LD50, oral (Rat)
397 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.6 % (v/v)
P. ebollizione
117-118 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-112 °C
Temp. transizione
flash point 18 °C
Solubilità
33 g/L
Densità
0.79 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.792
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C