20760
Butyronitrile
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Propyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23 mmHg ( 25 °C)
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
910 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
P. eboll.
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Solubilità
DMF: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
Densità
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?