Documenti
8.06147
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexahydrotoluene
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
505972
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
203-624-3
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
545 °F
Potenza
>86000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
6.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
101 °C (lit.)
Punto di fusione
−126 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
0.014 g/L
Densità
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.769 - 0.770
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Eptano anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
246654
Eptano
Cicloesano anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
227048
Cicloesano