8.21233
4-Methoxyphenol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methoxyphenol, 1-Hyroxy-4-methoxybenzene, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.009 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
421 °C
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.1 (20 °C, 30 g/L in H2O)
P. eboll.
234-246 °C/1013 hPa
Punto di fusione
54-57 °C
Temp. transizione
flash point 131 °C
Solubilità
40 g/L
Densità
1.55 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Development of electrochemical immunosensors: 4-Methoxyphenol, is used in developing highly sensitive electrochemical immunosensors due to its favorable electrochemical properties, highlighting its biomedical application in sensor technology (Park et al., 2022).
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1