Documenti
8.21102
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, Wurster-reagent, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylene-diamine dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2 · 2 HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
211-274-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
227-230 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3