Documenti fondamentali
8.20395
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Diethylaniline
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-088-8
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.1-5.3 % (v/v)
pH
8 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
P. ebollizione
217 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-38.8 °C
Temp. transizione
flash point 79 °C
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.933 - 0.934
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup